Tlačiť
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 58.16 EUR
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S₂
Mw: 239.32 g/mol
Teplota tavenia: 130…132 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08443972
Číslo CAS: 924868-89-3