Tlačiť
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15233-1G OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA 265.17 EUR
APOSOR15233-1G APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂S
Mw: 233.29 g/mol
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00277218
Číslo CAS: 101736-22-5