Tlačiť
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 1536.15 EUR
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Mw: 256.69 g/mol
Teplota tavenia: 165…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03149047
Číslo CAS: 380324-25-4