Tlačiť
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
OR15218-1G OR15218-25G OR15218-5G
APOSOR15218-1GEA 24.91 EUR
APOSOR15218-1G APOSOR15218-25G APOSOR15218-5G
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrN₂O₄
Mw: 275.06 g/mol
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08443938
Číslo CAS: 105655-17-2