Tlačiť
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethyl-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
OR15209-10G OR15209-1G OR15209-5G
APOSOR15209-10GEA 1538.31 EUR
APOSOR15209-10G APOSOR15209-1G APOSOR15209-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₃
Teplota tavenia: 180…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08310579
Číslo CAS: 1001779-87-8