Tlačiť
Ethyl 2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15189-10G OR15189-1G OR15189-5G
APOSOR15189-10GEA 1538.31 EUR
APOSOR15189-10G APOSOR15189-1G APOSOR15189-5G
Ethyl 2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂S
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08443952
Číslo CAS: 859521-92-9