Tlačiť
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Diisopropyl-4-[(dimethylamino)methyl]phenol
OR15178-10G OR15178-1G OR15178-5G
APOSOR15178-10GEA 1021.26 EUR
APOSOR15178-10G APOSOR15178-1G APOSOR15178-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Vzorec: C₁₅H₂₅NO
Teplota tavenia: 84…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00514869
Číslo CAS: 4918-95-0