Tlačiť
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR15153-1G OR15153-5G
APOSOR15153-1GEA 24.91 EUR
APOSOR15153-1G APOSOR15153-5G
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂S
Mw: 214.63
Teplota tavenia: 189…195 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00022852
Číslo CAS: 2407-11-6