Tlačiť
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 24.91 EUR
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClINO₂
Mw: 283.4510 g/mol
Teplota tavenia: 60…61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08443947
Číslo CAS: 937601-42-8