Tlačiť
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylphenol
OR15147-10G OR15147-1G OR15147-5G
APOSOR15147-10GEA 1536.15 EUR
APOSOR15147-10G APOSOR15147-1G APOSOR15147-5G
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO
Mw: 199.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08443991
Číslo CAS: 87117-40-6