Tlačiť
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR15136-10G OR15136-1G OR15136-5G
APOSOR15136-10GEA 0 EUR
APOSOR15136-10G APOSOR15136-1G APOSOR15136-5G
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Vzorec: C₉H₁₀BrClN₂O
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00451942
Číslo CAS: 146257-17-2