Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Methyl 4-(3-nitropyridin-2-yl)benzoate
OR15109-10G
OR15109-1G
OR15109-5G
APOSOR15109-10GEA
1538.31
EUR
APOSOR15109-10G
APOSOR15109-1G
APOSOR15109-5G
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂O₄ Teplota tavenia: 82…84 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08443945 Číslo CAS: 937601-36-0 |