Tlačiť
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR15105-1G OR15105-5G
APOSOR15105-1GEA 613.26 EUR
APOSOR15105-1G APOSOR15105-5G
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Vzorec: C₁₂H₁₃ClO₄
Mw: 256.69 g/mol
Teplota tavenia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08443943
Číslo CAS: 255908-42-0