Tlačiť
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15100-1G OR15100-250MG OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA 198.96 EUR
APOSOR15100-1G APOSOR15100-250MG APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂S
Teplota tavenia: 229…238 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07394023
Číslo CAS: 6941-28-2