Tlačiť
4-Phthalimidobutyric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 4-(Phthalimid-1-yl)butanoic acid
OR15083-1G OR15083-250MG
APOSOR15083-1GEA 72.9 EUR
APOSOR15083-1G APOSOR15083-250MG
4-Phthalimidobutyric acid
4-Phthalimidobutyric acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₄
Mw: 233.22 g/mol
Teplota tavenia: 119…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00196079
Číslo CAS: 3130-75-4