Tlačiť
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 614.12 EUR
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₃
Mw: 261.32 g/mol
Teplota tavenia: 278…281 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03645498
Číslo CAS: 887440-34-8