Tlačiť
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-2-cyanoaniline
OR15043-1KG OR15043-250G OR15043-50G
APOSOR15043-1KGEA 639.39 EUR
APOSOR15043-1KG APOSOR15043-250G APOSOR15043-50G
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Teplota tavenia: 157…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035927
Číslo CAS: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8