Tlačiť
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15032-10G OR15032-250G OR15032-50G
APOSOR15032-10GEA 24.95 EUR
APOSOR15032-10G APOSOR15032-250G APOSOR15032-50G
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Teplota varu: 127 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 64…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041313
Číslo CAS: 873-38-1
EINECS: 212-837-0