Tlačiť
2-Bromo-5-methylthiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 146.01 EUR
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Bromo-5-methylthiophene
2-Bromo-5-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
Teplota varu: 65 °C/15mmHg
Hustota: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00130103
Číslo CAS: 765-58-2
EINECS: 212-151-1