Tlačiť
Methyl-6-methoxynicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-methoxynicotinate, 6-Methoxynicotinic acid methylester, Methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate
OR15018-10G OR15018-50G
APOSOR15018-10GEA 107.9 EUR
APOSOR15018-10G APOSOR15018-50G
Methyl-6-methoxynicotinate
Methyl-6-methoxynicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota varu: 92 °C/3,5mmHg
Teplota tavenia: 48…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674130
Číslo CAS: 26218-80-4