Tlačiť
2-Chloro-p-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 83.03 EUR
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Chloro-p-toluidine
2-Chloro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Teplota varu: 223…225 °C
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007666
Číslo CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
OSN: 3429
ADR: 6.1,III