Tlačiť
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 24.95 EUR
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Teplota tavenia: 45…49 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144771
Číslo CAS: 181765-86-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III