Tlačiť
4-Bromo-m-anisidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 124.57 EUR
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.05
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05664063
Číslo CAS: 19056-40-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III