Tlačiť
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Dihydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2',5'-dihydroxyacetophenone, α-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
OR15000-1G OR15000-250MG OR15000-5G
APOSOR15000-1GEA 198.68 EUR
APOSOR15000-1G APOSOR15000-250MG APOSOR15000-5G
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Mw: 231.05
Teplota tavenia: 112…115 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 25015-91-2
OSN: 3261
ADR: 8 III