Tlačiť
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 43.32 EUR
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₃
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00962666
Číslo CAS: 3360-79-0