Tlačiť
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR150-1G OR150-5G
APOSOR150-1GEA 827.96 EUR
APOSOR150-1G APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Vzorec: C₉H₁₂O
Mw: 136.19
Teplota varu: 219…221 °C
Hustota: 0.973 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 1572-95-8