Tlačiť
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetic acid ethyl ester, alpha-Chloroglyoxalic acid ethyl ester Oxime, Ethylchloroximidoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetate
OR14997-25G OR14997-5G OR14997-1G
APOSOR14997-25GEA 91.46 EUR
APOSOR14997-25G APOSOR14997-5G APOSOR14997-1G
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Vzorec: C₄H₆ClNO₃
Mw: 151.5483 g/mol
Teplota tavenia: 70…76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010209
Číslo CAS: 14337-43-0
OSN: 3335
ADR: 9 III