Tlačiť
3-Amino-6-methoxypyridazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14965-1G OR14965-250MG
APOSOR14965-1GEA 78.22 EUR
APOSOR14965-1G APOSOR14965-250MG
3-Amino-6-methoxypyridazine
3-Amino-6-methoxypyridazine
Vzorec: C₅H₇N₃O
Teplota tavenia: 103…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646127
Číslo CAS: 7252-84-8
EINECS: 230-670-1