Tlačiť
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Acetyl-6-bromopyridine
OR14930-1G OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA 24.95 EUR
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO
Teplota tavenia: 124…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974527
Číslo CAS: 139042-59-4