Tlačiť
Methyl-6-quinolyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxyquinoline
OR14908-25G OR14908-5G
APOSOR14908-25GEA 86.24 EUR
APOSOR14908-25G APOSOR14908-5G
Methyl-6-quinolyl ether 97%
Methyl-6-quinolyl ether
Vzorec: C₁₀H₉NO
Teplota varu: 140…146 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 17…20 °C
Hustota: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006800
Číslo CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2