Tlačiť
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-4-Toluoyl-D-Tartaric Acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
OR14900-100G OR14900-250G OR14900-500G
APOSOR14900-100GEA 24.95 EUR
APOSOR14900-100G APOSOR14900-250G APOSOR14900-500G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Optical resolving agent.
Vzorec: C₂₀H₁₈O₈
Teplota tavenia: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008552
Číslo CAS: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2