Tlačiť
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR14882-1G OR14882-250MG OR14882-5G
APOSOR14882-1GEA 229.44 EUR
APOSOR14882-1G APOSOR14882-250MG APOSOR14882-5G
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09879905
Číslo CAS: 864776-02-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III