Tlačiť
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14881-1G OR14881-250MG
APOSOR14881-1GEA 328.92 EUR
APOSOR14881-1G APOSOR14881-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClO₂
Teplota varu: 110…111 °C/11mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08669649
Číslo CAS: 40500-05-8
OSN: 3265
ADR: 8,II