Tlačiť
2,4,6-Tribromoanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1486-100G OR1486-25G OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA 219.01 EUR
APOSOR1486-100G APOSOR1486-25G APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromoanisole
2,4,6-Tribromoanisole
Vzorec: C₇H₅Br₃O
Teplota varu: 297…299 °C
Teplota tavenia: 84…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192510
Číslo CAS: 607-99-8