Tlačiť
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1483-1G OR1483-25G OR1483-5G
APOSOR1483-1GEA 155.23 EUR
APOSOR1483-1G APOSOR1483-25G APOSOR1483-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO₆
Teplota tavenia: 215…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216502
Číslo CAS: 205680-83-7
OSN: 3261
ADR: 8,III