Tlačiť
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,2-Dioxo-3-pyridin-3-yldiazathiane, N1-BOC protected
OR14827-10G OR14827-1G OR14827-5G
APOSOR14827-10GEA 1021.26 EUR
APOSOR14827-10G APOSOR14827-1G APOSOR14827-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃O₄S
Teplota tavenia: 157…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09865023
Číslo CAS: 1017782-68-1