Tlačiť
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1478-25G OR1478-5G
APOSOR1478-25GEA 43.32 EUR
APOSOR1478-25G APOSOR1478-5G
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota tavenia: 153…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013982
Číslo CAS: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III