Tlačiť
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14772-1G OR14772-25G OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA 24.95 EUR
APOSOR14772-1G APOSOR14772-25G APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00456498
Číslo CAS: 20357-24-8