Tlačiť
1-Bromnaftalen 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α-Bromonaphthalene
OR14767-1KG OR14767-250G
APOSOR14767-1KGEA 152.61 EUR
APOSOR14767-1KG APOSOR14767-250G
1-Bromnaftalen 98%
1-Bromnaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Br
Mw: 207.07
Teplota varu: 279…281 °C
Teplota tavenia: –2…0 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003868
Číslo CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410