Tlačiť
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 166.06 EUR
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota tavenia: 157…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672930
Číslo CAS: 936-08-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III