Tlačiť
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Amidinopyrazole Hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, Hydrochloride, 1-Pyrazolecarboxamidine, Praxadine
OR14754-100G OR14754-25G
APOSOR14754-100GEA 84.64 EUR
APOSOR14754-100G APOSOR14754-25G
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₄
Teplota tavenia: 167…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210087
Číslo CAS: 4023-02-3
EINECS: 429-520-1