Tlačiť
3-(Aminomethyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Hydroxybenzylamine
OR14753-1G OR14753-5G OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA 71.4 EUR
APOSOR14753-1G APOSOR14753-5G APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota tavenia: 165…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798977
Číslo CAS: 73604-31-6
OSN: 3259
ADR: 8,III