Tlačiť
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14751-1G OR14751-5G
APOSOR14751-1GEA 68.19 EUR
APOSOR14751-1G APOSOR14751-5G
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO₂
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01311588
Číslo CAS: 54118-76-2