Tlačiť
3,3-Diphenyl-L-alanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14742-1G OR14742-5G
APOSOR14742-1GEA 34.38 EUR
APOSOR14742-1G APOSOR14742-5G
3,3-Diphenyl-L-alanine
3,3-Diphenyl-L-alanine
Vzorec: C₁₅H₁₅NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631989
Číslo CAS: 149597-92-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III