Tlačiť
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1474-1G OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA 290.41 EUR
APOSOR1474-1G APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄
Mw: 212.21 g/mol
Teplota tavenia: 120…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01568075
Číslo CAS: 386715-41-9