Tlačiť
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Pyridyl)-alanine·2HCl, H-4-Pal-OH, L-4-Pyridylalanine
OR14725-1G OR14725-250MG OR14725-5G
APOSOR14725-1GEA 150.02 EUR
APOSOR14725-1G APOSOR14725-250MG APOSOR14725-5G
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
H-4-Pal-OH·2HCl
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
Teplota tavenia: 257…259 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01860883
Číslo CAS: 37535-49-2