Tlačiť
L-1-Naphthylalanine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-1-Nal-OH, 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
OR14711-100MG OR14711-5G OR14711-10G
APOSOR14711-100MGEA 24.95 EUR
APOSOR14711-100MG APOSOR14711-5G APOSOR14711-10G
L-1-Naphthylalanine 95%
L-1-Naphthylalanine
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 254 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066086
Číslo CAS: 55516-54-6