Tlačiť
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid, H-D-Tic-OH, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14710-100G OR14710-25G
APOSOR14710-100GEA 196.27 EUR
APOSOR14710-100G APOSOR14710-25G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Mw: 177.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144038
Číslo CAS: 103733-65-9