Tlačiť
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-D-Phe(4-Me)-OH, H-p-Me-D-Phe-OH
OR14704-5G OR14704-1G
APOSOR14704-5GEA 73 EUR
APOSOR14704-5G APOSOR14704-1G
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
4-Methyl-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 84…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00152137
Číslo CAS: 49759-61-7