Tlačiť
1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromochlorobenzene
OR1470-100G OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA 39.79 EUR
APOSOR1470-100G APOSOR1470-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Mw: 191.45
Teplota varu: 195…197 °C
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 1.63 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000568
Číslo CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8